Learn More
(R)-(-)-3-Hydroxytetrahydrofuran, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15452768
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15452768 250 mg 250 Milligramm
15432768 1 g 1 Gramm
15442768 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15452768 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H56307.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 86087-24-3
Summenformel C4H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 88.106
MDL-Nummer MFCD00067101
InChI-Schlüssel XDPCNPCKDGQBAN-SCSAIBSYSA-N
Synonym r---3-hydroxytetrahydrofuran, r-tetrahydrofuran-3-ol, r-3-hydroxytetrahydrofuran, 3r-oxolan-3-ol, 3r-tetrahydrofuran-3-ol, r-+-3-hydroxytetrahydrofuran, r-tetrahydro-furan-3-ol, 3-furanol, tetrahydro-, 3r, pubchem7071, 2-furanyl,tetrahydro-3-hydroxy-, r-9ci
PubChem CID 641512
IUPAC-Name (3R)-oxolan-3-ol
SMILES C1COCC1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(-)-3-Hydroxytetrahydrofuran
Dichte 1.097
Menge 250 mg
Brechungsindex 1.45
Siedepunkt 181°C
Formelmasse 88.11
Reinheit (%) 98%