Learn More
(R)-(+)-3-Hydroxypyrrolidin, 99 %, ee 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
(R)-(+)-3-Hydroxypyrrolidine is used in the enantioselective addition of diethylzinc to aromatic aldehydes leading to optically active secondary alcohols. Also used to prepare-κ-opioid receptor agonists.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
(R)-(+)-3-Hydroxypyrrolidin wird bei der enantioselektiven Addition von Diethylzink zu aromatischen Aldehyden eingesetzt, die zu optisch aktiven sekundären Alkoholen führen. Wird auch zur Herstellung von -κ-Opioid-Rezeptor-Agonisten verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Methanol.
Hinweise
Unter inertem Gas lagern. Sie ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. In gut versiegelten Behältern kühl und trocken lagern. Es ist hygroskopisch und luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (R)-(+)-3-Hydroxypyrrolidine |
| Schmelzpunkt | 15°C |
| Dichte | 1.048 |
| Siedepunkt | 108°C to 110°C (8 mmHg) |
| Flammpunkt | >110°C (230°F) |
| Hinweise zum Prozentgehalt | ee 99 % |
| Brechungsindex | 1.49 |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 5376132 |
| Empfindlichkeit | Air sensitive; Hygroscopic |
| Mehr anzeigen |