Learn More
(R)-(+)-3-Hydroxypyrrolidin, 99 %, ee 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11378856
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11378856 1 g 1 Gramm
11388856 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11378856 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19499.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2799-21-5 | C4H9NO | 87.122 g/mol
(R)-(+)-3-Hydroxypyrrolidine is used in the enantioselective addition of diethylzinc to aromatic aldehydes leading to optically active secondary alcohols. Also used to prepare-κ-opioid receptor agonists.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(R)-(+)-3-Hydroxypyrrolidin wird bei der enantioselektiven Addition von Diethylzink zu aromatischen Aldehyden eingesetzt, die zu optisch aktiven sekundären Alkoholen führen. Wird auch zur Herstellung von -κ-Opioid-Rezeptor-Agonisten verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Methanol.
Hinweise
Unter inertem Gas lagern. Sie ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. In gut versiegelten Behältern kühl und trocken lagern. Es ist hygroskopisch und luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2799-21-5
Summenformel C4H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 87.122
MDL-Nummer MFCD00145220
InChI-Schlüssel JHHZLHWJQPUNKB-SCSAIBSYSA-N
Synonym r-3-hydroxypyrrolidine, r-pyrrolidin-3-ol, r-3-pyrrolidinol, 3r-pyrrolidin-3-ol, 3r-3-pyrrolidinol, r-hydroxypyrrolidine, r-+-3-hydroxypyrrolidine, r-hp, 3-pyrrolidinol, 3r, 3r-pyrrolidinol
PubChem CID 2759337
IUPAC-Name (3R)-Pyrrolidin-3-ol
SMILES C1CNCC1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(+)-3-Hydroxypyrrolidine
Schmelzpunkt 15°C
Dichte 1.048
Siedepunkt 108°C to 110°C (8 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Hinweise zum Prozentgehalt ee 99 %
Brechungsindex 1.49
Menge 1 g
Beilstein 5376132
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and methanol.
Optische Drehung +6.5° (c=3.5 in Methanol)
Formelmasse 87.12
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (R)-(+)-3-Hydroxypyrrolidine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: (R)-3-Pyrrolidinol