Learn More
(R)-(+)-3-Hydroxypiperidinhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15493388
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15493388 5 g 5 Gramm
15452936 250 mg 250 Milligramm
15483388 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15493388 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H56847.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 198976-43-1
Summenformel C5H12ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 137.607
MDL-Nummer MFCD00192221
InChI-Schlüssel VLECDMDGMKPUSK-NUBCRITNSA-N
Synonym r-3-hydroxypiperidine hydrochloride, r-piperidin-3-ol hydrochloride, 3r-piperidin-3-ol hydrochloride, r-+-3-hydroxypiperidine hydrochloride, r-3-hydroxypiperidine hydrocloride, r-3-hydroxypiperidine hcl, r-+-3-piperidinol hydrochloride, r-3-hydroxylpiperidine hydrochloride, 3r-3-piperidinol hydrochloride, r-3-piperidinol hydrochloride
PubChem CID 2759333
IUPAC-Name (3R)-Piperidin-3-ol;hydrochlorid
SMILES C1CC(CNC1)O.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(+)-3-Hydroxypiperidine hydrochloride
Menge 5 g
Optische Drehung +8.6° (c=2 in Methanol)
Formelmasse 137.61
Reinheit (%) 98%