Learn More
(R)-3-Hydroxyisobuttersäuremethylester, TRC
Artikelnummer. 30408438
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30408438 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30408438 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH94355825G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-3-Hydroxyisobutyric Acid Methyl Ester
CAS 72657-23-9
Summenformel C5 H10 O3
Menge 25 g
Synonym Propanoic acid, 3-hydroxy-2-methyl-, methyl ester, (2R)-, Propanoic acid, 3-hydroxy-2-methyl-, methyl ester, (R)-, (-)-(R)-Roche ester, (-)-Methyl β-hydroxyisobutyrate, (2R)-3-Hydroxy-2-methylpropionic acid methyl ester, (R)-(-)-3-Hydroxy-2-methylpropionic acid methyl ester, (R)-3-Hydroxy-2-methylpropionic acid methyl ester, (R)-3-Hydroxy-2-methylpropionic acid methyl ester, (R)-Methyl 3-hydroxy-2-methylpropanoate, (R)-Roche ester, (R)-Roche ester, Methyl (2R)-3-hydroxy-2-methylpropanoate, Methyl (2R)-3-hydroxy-2-methylpropionate, Methyl (R)-(-)-3-hydroxy-2-methylpropionate, Methyl (R)-(-)-3-hydroxy-2-methylpropionate, Methyl (R)-3-hydroxy-2-methylpropanoate, Methyl (R)-3-hydroxy-2-methylpropanoate, Methyl (R)-3-hydroxy-2-methylpropionate, Methyl (R)-3-hydroxyisobutanoate, Methyl (R)-β-hydroxyisobutyrate, R-(-)-Roche ester
InChI-Formel InChI=1S/C5H10O3/c1-4(3-6)5(7)8-2/h4,6H,3H2,1-2H3/t4-/m1/s1
SMILES COC(=O)[C@H](C)CO
IUPAC-Name Methyl-(2R)-3-hydroxy-2-methylpropanoat
Molekulargewicht (g/mol) 118.13
Formelmasse 118.063