Learn More
(R)-3-(Fmoc-amino)-3-Phenylpropionsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15498597
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15498597 1 g 1 Gramm
15489545 250 mg 250 Milligramm
15408607 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15498597 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52074.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 220498-02-2 | C24H21NO4 | 387.435 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 220498-02-2
Summenformel C24H21NO4
Molekulargewicht (g/mol) 387.435
MDL-Nummer MFCD01311783
InChI-Schlüssel PTSLRPMRTOVHAB-JOCHJYFZSA-N
Synonym r-3-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-phenylpropanoic acid, fmoc-r-3-amino-3-phenylpropionic acid, fmoc-l-beta-phenylalanine, fmoc-beta-phe-oh, r-n-fmoc-3-amino-3-phenylpropanoic acid, r-3-fmoc-amino-3-phenylpropionic acid, fmoc-r-phenylalanine, 3r-3-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-3-phenylpropanoic acid, 3r-3-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-phenylpropanoic acid, fmoc-d-?-phe-oh
PubChem CID 2734302
IUPAC-Name (3R)-3-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-phenylpropansäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(CC(=O)O)NC(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-3-(Fmoc-amino)-3-phenylpropionic acid
Menge 1 g
Beilstein 7982022
Formelmasse 387.43
Reinheit (%) 95%