Learn More
(R)-(-)-3-Fluorpyrrolidinhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11461540
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11461540 1 g 1 Gramm
15477635 250 mg 250 Milligramm
11471540 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11461540 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26947.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 136725-55-8 | C4H9ClFN | 125.571 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 136725-55-8
Summenformel C4H9ClFN
Molekulargewicht (g/mol) 125.571
MDL-Nummer MFCD04038717
InChI-Schlüssel LENYOXXELREKGZ-PGMHMLKASA-N
Synonym r-3-fluoropyrrolidine hydrochloride, r---3-fluoropyrrolidine hydrochloride, 3r-3-fluoropyrrolidine hydrochloride, r---3-fluoropyrrolidinehydrochloride, r-3-fluoro-pyrrolidine hcl, 3r---3-fluoropyrrolidine hydrochloride, pyrrolidine, 3-fluoro-, hydrochloride, 3r, snxdjhbrbbruuuqx@, r-3-fluoropyrrolidine hcl
PubChem CID 2759162
IUPAC-Name (3R)-3-Fluorpyrrolidin;Hydrochlorid
SMILES C1CNCC1F.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(-)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride
Schmelzpunkt 181°C to 184°C
Menge 1 g
Formelmasse 125.57
Reinheit (%) 97%