Learn More
(R)-(+)-3-(Dimethylamino)pyrrolidindihydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (R)-(+)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine dihydrochloride |
| Schmelzpunkt | 194°C to 197°C |
| Menge | 1 g |
| Empfindlichkeit | Hygroscopic |
| Optische Drehung | +3.1° (c=1 in Water) |
| Formelmasse | 187.11 |
| Reinheit (%) | 97% |