Learn More
(R)-(+)-3-(Dimethylamino)Pyrrolidinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10694755 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10694755 5 g Glasflasche 5 Gramm
10021614 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10694755 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 426990050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 132958-72-6 | C6H14N2 | 114.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 132958-72-6
Summenformel C6H14N2
Molekulargewicht (g/mol) 114.19
MDL-Nummer MFCD00191347
InChI-Schlüssel AVAWMINJNRAQFS-ZCFIWIBFSA-N
Synonym r-3-dimethylaminopyrrolidine, r-+-3-dimethylamino pyrrolidine, r-n,n-dimethylpyrrolidin-3-amine, 3r-+-3-dimethylamino pyrrolidine, 3r-n,n-dimethylpyrrolidin-3-amine, 3r-3-dimethylaminopyrrolidine, r-3-dimethylamino pyrrolidine, r-dmap, 3r-n,n-dimethyl-3-pyrrolidinamine, r-dimethyl-pyrrolidin-3-yl-amine
PubChem CID 2758521
IUPAC-Name (3R)-N,N-Dimethylpyrrolidin-3-amin
SMILES CN(C)C1CCNC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(+)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Siedepunkt 166°C
Flammpunkt 51.7°C
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 114.19
Reinheit (%) 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (R)-(+)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.