Learn More
(R)-(-)-3-Chlor-1,2-Propandiol, 97 %, ee 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11339405
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11339405 25 g 25 Gramm
11319405 1 g 1 Gramm
11329405 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11339405 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L18555.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 57090-45-6 | C3H7ClO2 | 110.537 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57090-45-6
Summenformel C3H7ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 110.537
MDL-Nummer MFCD00135169
InChI-Schlüssel SSZWWUDQMAHNAQ-VKHMYHEASA-N
Synonym r---3-chloro-1,2-propanediol, r-3-chloro-1,2-propanediol, 2r-3-chloropropane-1,2-diol, r-3-chloropropane-1,2-diol, alpha-chlorohydrin,-, unii-64ymo02kae, ccris 7387, 1,2-propanediol, 3-chloro-, r, 64ymo02kae, 1,2-propanediol, 3-chloro-, 2r
PubChem CID 148793
ChEBI CHEBI:18663
IUPAC-Name (2 R)-3-Chlorpropan-1,2-Diol
SMILES C(C(CCl)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(-)-3-Chloro-1,2-propanediol
Dichte 1.322
Siedepunkt 213°C
Flammpunkt 137°C (279°F)
Hinweise zum Prozentgehalt ee 98 %
Brechungsindex 1.48
Menge 25 g
UN-Nummer UN2689
Beilstein 2202928
Optische Drehung −0.9° (Neat)
Formelmasse 110.54
Reinheit (%) 97%