missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(R)-3-Carboxy-2-hydroxy-N,N,N-trimethylpropan-1-aminium Chloride, TRC

Artikelnummer. 30135894
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30135894 5 g 5 Gramm
17982535 25 g 25 Gramm
17951545 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30135894 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC1763855G

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 6645-46-1
Summenformel C7 H16 N O3 . Cl
Molekulargewicht (g/mol) 197.66
Synonym 1-Propanaminium, 3-carboxy-2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-, chloride, (2R)-, 1-Propanaminium, 3-carboxy-2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-, chloride, (R)-, Ammonium, (3-carboxy-2-hydroxypropyl)trimethyl-, chloride, (-)- (8CI), (R)-(-)-Carnitine hydrochloride, (R)-Carnitine hydrochloride, L-(-)-Carnitine hydrochloride, LC 80, Levocarnitine chloride, l-Carnitine chloride, l-Carnitine hydrochloride
IUPAC-Name [(2R)-3-carboxy-2-hydroxy-propyl]-trimethyl-ammonium;chloride
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)C[C@H](O)CC(=O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Levocarnitine Chloride
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H15NO3.ClH/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11;/h6,9H,4-5H2,1-3H3;1H/t6-;/m1./s1
Formelmasse 197.0819
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.