Learn More
(R)-(+)-3 -Butin-2-ol, 98 %, 98 % e.e., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10679863 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10679863 5 g Glasflasche 5 Gramm
10212762 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10679863 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 366300050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 42969-65-3 | C4H6O | 70.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 42969-65-3
Summenformel C4H6O
Molekulargewicht (g/mol) 70.09
MDL-Nummer MFCD00211237
InChI-Schlüssel GKPOMITUDGXOSB-SCSAIBSYSA-N
Synonym r-+-3-butyn-2-ol, r-3-butyn-2-ol, 2r-but-3-yn-2-ol, r-but-3-yn-2-ol, 2r-3-butyn-2-ol, 3-butyn-2-ol, 2r, r-+-1-butyn-3-ol, +-3-butyn-2-ol, pubchem20211, r---3-butyne-2-ol
PubChem CID 638102
IUPAC-Name (2R)-but-3-yn-2-ol
SMILES CC(C#C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(+)-3-Butyn-2-ol
Namenshinweis 98% ee
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8900g/mL
Siedepunkt 108.0°C to 111.0°C
Flammpunkt 26°C
Enantiomerenüberschuss 97.5% min. (GC)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4235 to 1.4255
Menge 5 g
Relative Dichte 0.89
Spezifischer Drehzustand + 46.70 (20.00°C neat)
Spezifische Drehung + 46.70
Formelmasse 70.09
Reinheit (%) 98%,98% ee
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (R)-(+)-3-Butyn-2-ol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.