Learn More
(R)-3-Boc-4-Methyl-2,2-dioxo-1,2,3-Oxathiazolidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15408576
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15408576 5 g 5 Gramm
15418576 250 mg 250 Milligramm
15498566 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15408576 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63889.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Thiazole werden in der Peptidforschung eingesetzt. Wird hauptsächlich in der Medizin verwendet.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Kühlen bei 2–7 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1212136-00-9
Summenformel C19H21NO7S
Molekulargewicht (g/mol) 407.437
MDL-Nummer MFCD09864994
InChI-Schlüssel RTHSATBSXDKZBN-QGZVFWFLSA-N
Synonym methyl r-3-bis 4-methoxyphenyl methyl-2,2-dioxo-1,2,3 oxathiazolidine-4-carboxylate, methyl 4r-3-bis 4-methoxyphenyl methyl-2,2-dioxo-1,2??,3-oxathiazolidine-4-carboxylate
PubChem CID 46172874
IUPAC-Name methyl(4R)-3-[bis(4-methoxyphenyl)methyl]-2,2-dioxooxathiazolidin-4-carboxylat
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=C(C=C2)OC)N3C(COS3(=O)=O)C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-3-Boc-4-methyl-2,2-dioxo-1,2,3-oxathiazolidine
Schmelzpunkt 100°C to 107°C
Farbe Weiß bis braun
Menge 5 g
Formelmasse 237.27
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest