Learn More
(R)-(+)-3-Aminotetrahydrofuran p-Toluolsulfonsäuresalz, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10453520 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10453520 1 g 1 Gramm
10159699 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10453520 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 435820010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111769-27-8
Summenformel C11H17NO4S
Molekulargewicht (g/mol) 259.32
MDL-Nummer MFCD00040622,MFCD00040622,MFCD00066238
InChI-Schlüssel BZXPLADBSZWDIH-UHFFFAOYNA-N
Synonym r-3-aminotetrahydrofuran tosylate, r-+-tetrahydro-3-furylamine p-toluenesulfonate salt, r---3-aminotetrahydrofuran toluene-4-sulfonate, r-+-3-aminotetrahydrofuran toluene-4-sulfonate, r---3-aminotetrahydrofurantoluene-4-sulfonate, 3-furanamine, tetrahydro-, r-, 4-methylbenzenesulfonate, c4h9no.c7h8o3s, r-tetrahydrofuran-3-amine-4-methylbenzenesulfonate, 3r-oxolan-3-amine; para-toluene sulfonate, 4-methylbenzenesulfonic acid; 3r-tetrahydrofuran-3-amine
PubChem CID 14243169
IUPAC-Name 4-Methylbenzolsulfonsäure;(3R)-Oxolan-3-Amin
SMILES NC1CCOC1.CC1=CC=C(C=C1)S(O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(+)-3-Aminotetrahydrofuran p-toluenesulfonate salt
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 137.3°C to 141°C
Farbe Weiß
Elementanalytik 48.91 to 52.99% C, 5.18 to 5.62% N
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 95%
Menge 1 g
Spezifische Drehung 4.3
Formelmasse 259.32
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (R)-(+)-3-Aminotetrahydrofuran p-toluenesulfonate salt
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.