Learn More
(R)-3-Aminopyrrolidindihydrochlorid, 97 %, Acros Organics™
Artikelnummer. 11986761 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11986761 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11986761 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 446050010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-3-Aminopyrrolidine dihydrochloride
CAS 116183-81-4
Schmelzpunkt 340°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96.0 to max. 104% min. (Argentometry)
Summenformel C4H10N2·2HCl
Menge 1 g
Spezifische Drehung -1.1
Synonym 3r---3-aminopyrrolidine dihydrochloride, r---3-aminopyrrolidine dihydrochloride, r-pyrrolidin-3-amine dihydrochloride, r-3-aminopyrrolidine 2hcl, r-+-3-aminopyrrolidine 2hcl, 3r-pyrrolidin-3-amine dihydrochloride, 3r-3-pyrrolidinamine dihydrochloride, r-3-aminopyrrolidine dihydrochloride, 3-pyrrolidinamine, dihydrochloride, r, pubchem5730
InChI-Schlüssel NJPNCMOUEXEGBL-RZFWHQLPSA-N
SMILES C1CNCC1N.Cl.Cl
IUPAC-Name (3 R)-pyrrolidin-3-amin;Dihydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 159.06
PubChem CID 13500643
Formelmasse 159.06
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (R)-3-Aminopyrrolidine dihydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.