Learn More
(R)-3-Amino-3-Phenylpropan-1-ol, 95 %, 98 % e.e., Thermo Scientific™™
Artikelnummer. 10272712 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. 10272712
Marke: Thermo Scientific Acros 363125000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 170564-98-4
MDL-Nummer MFCD01311791
InChI-Schlüssel SEQXIQNPMQTBGN-SECBINFHSA-N
Synonym r-1-phenyl-3-propanolamine, r-3-amino-3-phenylpropan-1-ol, 3r-3-amino-3-phenylpropan-1-ol, r-beta-phenylalaninol, r-3-amino-3-phenyl-1-propanol, r-3-phenyl-beta-alaninol, r-3-amino-3-phenyl-propan-1-ol, r--phenylalaninol, pubchem13853
PubChem CID 7016858
IUPAC-Name (3R)-3-Amino-3-phenylpropan-1-ol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(CCO)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-3-Amino-3-phenylpropan-1-ol
Namenshinweis 95%, (98% e.e.)
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß bis Gelb oder Gelb
Enantiomerenüberschuss 97.5% min.
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C9H13NO
Menge 500 mg
Molekulargewicht (g/mol) 151.209
Formelmasse 151.21
Reinheit (%) ≥94%
Physikalische Form Viscous Liquid or Low Melting Solid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (R)-3-Amino-3-phenylpropan-1-ol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.