Learn More
(R)-3 -Amino-3 -(4 -cyanophenyl)propionsäure, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15498647
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15498647
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H52132.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 738606-24-1
Summenformel C10H10N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 190.202
MDL-Nummer MFCD04113665
InChI-Schlüssel JFPLLJRLBHIJPS-SECBINFHSA-N
Synonym r-3-amino-3-4-cyanophenyl propanoic acid, r-3-amino-3-4-cyano-phenyl-propionic acid, 3r-3-amino-3-4-cyanophenyl propanoic acid, r-3-amino-3-4-cyanophenyl propionic acid, h-d-b-phe 4-cn-oh, r-beta-amino-4-cyanohydrocinnamic acid, r-3-amino-3-4-cyanophenyl propanoicacid, benzenepropanoic acid, b-amino-4-cyano-, br
PubChem CID 1491713
IUPAC-Name (3R)-3-Amino-3-(4-cyanophenyl)propansäure
SMILES C1=CC(=CC=C1C#N)C(CC(=O)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-3-Amino-3-(4-cyanophenyl)propionic acid
Menge 1 g
Formelmasse 190.2
Empfindlichkeit Air Sensitive
Reinheit (%) 95%