Learn More
(R)-(-)-3-Amino-1-Boc-piperidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15443567
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15443567 1 g 1 Gramm
15453567 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15443567 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26937.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 188111-79-7 | C10H20N2O2 | 200.282 g/mol
(R)-(-)-3-Amino-1-Boc-piperidine is used as an intermediate in the manufacture of various substances such as pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(R)-(-)-3-Amin-1-bocpiperidin wird als Zwischenprodukt bei der Herstellung verschiedener Substanzen wie Pharmazeutika verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 188111-79-7
Summenformel C10H20N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 200.282
MDL-Nummer MFCD03094717
InChI-Schlüssel AKQXKEBCONUWCL-MRVPVSSYSA-N
Synonym r-1-boc-3-aminopiperidine, r-tert-butyl 3-aminopiperidine-1-carboxylate, r-3-amino-1-n-boc-piperidine, tert-butyl 3r-3-aminopiperidine-1-carboxylate, r-1-boc-3-amino-piperidine, r-3-amino-1-boc-piperidine, s-n-boc-3-aminopiperidine, r-3-amino-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-piperidinecarboxylic acid, 3-amino-, 1,1-dimethylethyl ester, 3r, r-1-tert-butoxycarbonyl-3-aminopiperidine
PubChem CID 1501974
IUPAC-Name Tert-Butyl (3R)-3-Aminopiperidin-1-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(C1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(-)-3-Amino-1-Boc-piperidine
Menge 1 g
UN-Nummer UN2735
Optische Drehung −28° (Neat)
Formelmasse 200.28
Reinheit (%) 98%