Learn More
(R)-(-)-3-Amino-1-BOC-piperidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228294
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
188111-79-7
C10H20N2O2
200.28
AKQXKEBCONUWCL-MRVPVSSYSA-N
r-1-boc-3-aminopiperidine, r-tert-butyl 3-aminopiperidine-1-carboxylate, r-3-amino-1-n-boc-piperidine, tert-butyl 3r-3-aminopiperidine-1-carboxylate, r-1-boc-3-amino-piperidine, r-3-amino-1-boc-piperidine, s-n-boc-3-aminopiperidine, r-3-amino-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-piperidinecarboxylic acid, 3-amino-, 1,1-dimethylethyl ester, 3r, r-1-tert-butoxycarbonyl-3-aminopiperidine
1501974
Tert-Butyl (3R)-3-Aminopiperidin-1-Carboxylat
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(C1)N
188111-79-7
C10H20N2O2
200.28
AKQXKEBCONUWCL-MRVPVSSYSA-N
r-1-boc-3-aminopiperidine, r-tert-butyl 3-aminopiperidine-1-carboxylate, r-3-amino-1-n-boc-piperidine, tert-butyl 3r-3-aminopiperidine-1-carboxylate, r-1-boc-3-amino-piperidine, r-3-amino-1-boc-piperidine, s-n-boc-3-aminopiperidine, r-3-amino-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-piperidinecarboxylic acid, 3-amino-, 1,1-dimethylethyl ester, 3r, r-1-tert-butoxycarbonyl-3-aminopiperidine
1501974
Tert-Butyl (3R)-3-Aminopiperidin-1-Carboxylat
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(C1)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (R)-(-)-3-Amino-1-BOC-piperidine
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Spezifische Drehung -30
Formelmasse 200.28
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (R)-1-BOC-3-Aminopiperidine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.