Learn More
(R)-3-Amino-1-benzylpiperidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15459157
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15459157 1 g 1 Gramm
15469157 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15459157 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52425.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 168466-84-0 | C12H18N2 | 190.29 g/mol
(R)-3-Amino-1-benzylpiperidine is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Amin-1-benzylpiperidin wird als Zwischenprodukt in der organischen chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 168466-84-0
Summenformel C12H18N2
Molekulargewicht (g/mol) 190.29
MDL-Nummer MFCD03093374
InChI-Schlüssel HARWNWOLWMTQCC-GFCCVEGCSA-N
Synonym r-3-amino-1-benzylpiperidine, r-1-benzylpiperidin-3-amine, r-3-amino-1-benzyl-piperidine, 3r-1-benzylpiperidin-3-amine, r-1-benzyl-3-aminopiperidine, 3-piperidinamine, 1-phenylmethyl-, 3r, s-3-amino-n-benzylpiperidine, pubchem11493, r-n-benzyl-3-aminopiperidine, r-1-benzyl-piperidin-3-ylamine
PubChem CID 854130
IUPAC-Name (3R)-1-Benzylpiperidin-3-Amin
SMILES C1CC(CN(C1)CC2=CC=CC=C2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-3-Amino-1-benzylpiperidine
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 190.29
Reinheit (%) 97%