Learn More
(R)-(-)-3-Amino-1-(benzyloxycarbonyl)-pyrrolidin, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15434456
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15434456 250 mg 250 Milligramm
15424456 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15434456 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H58688.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 122536-73-6
Summenformel C12H16N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 220.272
MDL-Nummer MFCD05864624
InChI-Schlüssel FPXJNSKAXZNWMQ-LLVKDONJSA-N
Synonym 3r-1-n-cbz-3-aminopyrrolidine, r-3-amino-1-n-cbz-pyrrolidine, benzyl 3r-3-aminopyrrolidine-1-carboxylate, r-cbz-3-aminopyrrolidine, r-benzyl 3-aminopyrrolidine-1-carboxylate, r---1-cbz-3-aminopyrrolidine, r-1-cbz-3-aminopyrrolidine, r-3-amino-1-cbz-pyrrolidine, r-1-n-cbz-3-aminopyrrolidine, r-1-benzyloxycarbonyl-3-aminopyrrolidine
PubChem CID 1519356
IUPAC-Name Benzyl (3R)-3-Aminopyrrolidin-1-Carboxylat
SMILES C1CN(CC1N)C(=O)OCC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(-)-3-Amino-1-(benzyloxycarbonyl)pyrrolidine
Schmelzpunkt 310°C to 316°C
Dichte 1.155
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.54
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Air Sensitive
Optische Drehung −5° (c=1 in Methanol)
Formelmasse 220.27
Reinheit (%) 96%
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.