Learn More
(R)-(-)-2-Phenylbuttersäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11367436
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11367436 5 g 5 Gramm
11357436 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11367436 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L09464.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 938-79-4 | C10H12O2 | 164.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 938-79-4
Summenformel C10H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 164.20
MDL-Nummer MFCD00063165
InChI-Schlüssel OFJWFSNDPCAWDK-UHFFFAOYNA-N
Synonym r---2-phenylbutyric acid, 2r-2-phenylbutanoic acid, 2-phenylbutyric acid, r, r-2-phenylbutyric acid, benzeneacetic acid, alpha-ethyl-, r, r-2-phenylbutanoic acid, 2r-2-phenyl-butanoic acid, 2r-2-phenyl-mutanoic acid, r---2-phenylbutanoic acid, benzeneacetic acid,a-ethyl-, ar
PubChem CID 785330
IUPAC-Name (2R)-Phenylbuttersäure
SMILES CCC(C(O)=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(-)-2-Phenylbutyric acid
Dichte 1.055
Siedepunkt 270°C to 272°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.515
Menge 5 g
Beilstein 2327346
Optische Drehung −100° (c=5 in Toluene)
Formelmasse 164.2
Reinheit (%) 99%