Learn More
(R)-(-)-2-Phenylbuttersäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (R)-(-)-2-Phenylbutyric acid |
| Dichte | 1.055 |
| Siedepunkt | 270°C to 272°C |
| Flammpunkt | >110°C (230°F) |
| Brechungsindex | 1.515 |
| Menge | 1 g |
| Beilstein | 2327346 |
| Optische Drehung | −100° (c=5 in Toluene) |
| Formelmasse | 164.2 |
| Reinheit (%) | 99% |