Learn More
(R)-(-)-2-Phenylbuttersäure 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3211047
82.00 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
938-79-4
C10H12O2
164.20
MFCD00063165
OFJWFSNDPCAWDK-UHFFFAOYNA-N
r---2-phenylbutyric acid, 2r-2-phenylbutanoic acid, 2-phenylbutyric acid, r, r-2-phenylbutyric acid, benzeneacetic acid, alpha-ethyl-, r, r-2-phenylbutanoic acid, 2r-2-phenyl-butanoic acid, 2r-2-phenyl-mutanoic acid, r---2-phenylbutanoic acid, benzeneacetic acid,a-ethyl-, ar
785330
(2R)-Phenylbuttersäure
CCC(C(O)=O)C1=CC=CC=C1
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
938-79-4
C10H12O2
164.20
MFCD00063165
OFJWFSNDPCAWDK-UHFFFAOYNA-N
r---2-phenylbutyric acid, 2r-2-phenylbutanoic acid, 2-phenylbutyric acid, r, r-2-phenylbutyric acid, benzeneacetic acid, alpha-ethyl-, r, r-2-phenylbutanoic acid, 2r-2-phenyl-butanoic acid, 2r-2-phenyl-mutanoic acid, r---2-phenylbutanoic acid, benzeneacetic acid,a-ethyl-, ar
785330
(2R)-Phenylbuttersäure
CCC(C(O)=O)C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (R)-(-)-2-Phenylbutyric acid
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 1.0550g/mL
Siedepunkt 130°C (3.0 mbar)
Flammpunkt 110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C2H5CH(C6H5)CO2H
Brechungsindex 1.5150 to 1.5170 (20°C, 589nm)
Menge 1 g
Beilstein 09,IV,1815
Relative Dichte 1.055
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 164.2
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (R)-(-)-2-Phenylbutyric acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.