Learn More
(R)-(-)-2-nonylisocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15419149
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15419149 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15419149 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L20236.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(-)-2-Nonyl isocyanate
CAS 745783-79-3
Summenformel C10H19NO
Brechungsindex 1.432
MDL-Nummer MFCD05664081
Menge 1 g
UN-Nummer UN2206
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Synonym r---2-nonyl isocyanate, 2r-2-isocyanatononane
InChI-Schlüssel BHXMYHDVDLZHAG-SNVBAGLBSA-N
SMILES CCCCCCCC(C)N=C=O
IUPAC-Name (2R)-2-Isocyanatononan
Molekulargewicht (g/mol) 169.268
PubChem CID 92178445
Formelmasse 169.27
Reinheit (%) 97%