Learn More
(R)-(-)-2-Methylpiperazin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11436106
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
5 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11436106
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22366.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 75336-86-6 | C5H12N2 | 100.165 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75336-86-6
Summenformel C5H12N2
Molekulargewicht (g/mol) 100.165
MDL-Nummer MFCD00192317
InChI-Schlüssel JOMNTHCQHJPVAZ-RXMQYKEDSA-N
Synonym r---2-methylpiperazine, r-2-methylpiperazine, 2r-2-methylpiperazine, r-mp, piperazine, 2-methyl-, 2r, r-2-methyl-piperazine, 2-methylpiperazine, r, unii-p4xu643r8w
PubChem CID 7330434
IUPAC-Name (2R)-2-Methylpiperazin
SMILES CC1CNCCN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(-)-2-Methylpiperazine
Schmelzpunkt 76°C to 78°C
Siedepunkt 155°C to 156°C
Flammpunkt 65°C (149°F)
Menge 5 g
UN-Nummer UN2925
Beilstein 3647994
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Optische Drehung −7° (c=1 in Ethanol)
Formelmasse 100.17
Reinheit (%) ≥98%