Learn More
(R)-(-)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4228766 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
1 mL
5 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
5 Milliliter
Artikelnummer. 10200800
Marke: Thermo Scientific Acros 376190010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 84025-81-0 | C6H13NO | 115.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 84025-81-0
Summenformel C6H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 115.17
InChI-Schlüssel CHPRFKYDQRKRRK-ZCFIWIBFSA-N
Synonym r-2-methoxymethyl pyrrolidine, 2r-2-methoxymethyl pyrrolidine, r---2-methoxymethyl pyrrolidine, o-methyl-d-prolinol, r-2-methoxymethyl-pyrrolidine, r-2-methoxymethylpyrrolidine, pyrrolidine, 2-methoxymethyl-, 2r, 2r-2-methoxymethyl-pyrrolidine, r-+-2-methoxymethyl pyrrolidine, h-pro-ol-me
PubChem CID 671216
IUPAC-Name (2R)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidin
SMILES COCC1CCCN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(-)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 0.9320g/mL
Siedepunkt 62.0°C (40.0 mmHg)
Flammpunkt 45°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Menge 1 mL
Relative Dichte 0.932
Spezifische Drehung -32.5° to -36.5° (20°C, 589nm) (c=2 in aq HCl)
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 115.17
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (R)-(-)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine, 98%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.