Learn More
(R)-2-(Fmoc-amino)-Buttersäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15430899
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15430899 25 g 25 Gramm
15410899 1 g 1 Gramm
15420899 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15430899 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63923.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 170642-27-0 | C19H19NO4 | 325.364 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 170642-27-0
Summenformel C19H19NO4
Molekulargewicht (g/mol) 325.364
MDL-Nummer MFCD00270336
InChI-Schlüssel XQIRYUNKLVPVRR-QGZVFWFLSA-N
Synonym fmoc-d-abu-oh, r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino butanoic acid, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino butanoic acid, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino butanoic acid, butanoic acid, 2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-, 2r, l-2-fmoc-amino butyric acid, fmoc-d-2-aminobutyric acid, fmoc-d-abu 2-oh, ambotzfaa1611, fmoc-d-2abu-oh
PubChem CID 853017
IUPAC-Name (2R)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)butansäure
SMILES CCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-2-(Fmoc-amino)butyric acid
Menge 25 g
Formelmasse 325.36
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest