Learn More
(R)-(-)-2-Butanol, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11388855
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11388855 1 g 1 Gramm
11398855 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11388855 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L13983.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 14898-79-4 | C4H10O | 74.123 g/mol
(R)-(-)-2-Butanol is a important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(R)-(-)-2-Butanol ist ein wichtiges organisches Zwischenprodukt. Es kann in der Agrochemie, Pharmazie und im Färbefeld verwendet werden.
Löslichkeit
Teilweise mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14898-79-4
Summenformel C4H10O
Molekulargewicht (g/mol) 74.123
MDL-Nummer MFCD00064280
InChI-Schlüssel BTANRVKWQNVYAZ-SCSAIBSYSA-N
Synonym r---2-butanol, r-2-butanol, --2-butanol, 2r-butan-2-ol, r-butan-2-ol, r---sec-butanol, 2-butanol, 2r, unii-dlh38k423j, r---sec-butyl alcohol
PubChem CID 84682
ChEBI CHEBI:35686
IUPAC-Name (2R)-Butan-2-ol
SMILES CCC(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(-)-2-Butanol
Dichte 0.806
Siedepunkt 99°C to 100°C
Flammpunkt 26°C (79°F)
Geruch Alkoholähnlich
Brechungsindex 1.398
Menge 1 g
UN-Nummer UN1120
Beilstein 1718764
Merck Index 14,1541
Löslichkeitsinformationen Partly miscible in water.
Optische Drehung −15° (c=10 in Methanol)
Formelmasse 74.12
Reinheit (%) ≥98%