Learn More
(R)-(+)-2-Aminomethyl-1-ethylpyrrolidin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15424088
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
250 mg
1 g
missing translation for 'unitSize'
1 Gramm
250 Milligramm
Product Code. 15424088
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar H57638.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 22795-97-7 | C7H16N2 | 128.219 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 22795-97-7
Summenformel C7H16N2
Molekulargewicht (g/mol) 128.219
MDL-Nummer MFCD00671482
InChI-Schlüssel UNRBEYYLYRXYCG-SSDOTTSWSA-N
Synonym r-1-ethylpyrrolidin-2-yl methanamine, r-+-2-aminomethyl-1-ethylpyrrolidine, r-2-aminomethyl-1-ethylpyrrolidine, 2r-1-ethylpyrrolidin-2-yl methanamine, 2-pyrrolidinemethanamine, 1-ethyl-, 2r, 2r-1-ethyl-2-pyrrolidinemethanamine, 1-ethyl-2-pyrrolidinyl methanamine #, pubchem11067, r-+-2-aminomethyl-n-ethylpyrrolidine
PubChem CID 854138
IUPAC-Name [(2R)-1-Ethylpyrrolidin-2-yl)Methanamin
SMILES CCN1CCCC1CN
Specifications
Chemischer Name oder Material (R)-(+)-2-Aminomethyl-1-ethylpyrrolidine
Dichte 0.929
Siedepunkt 50°C to 54°C
Flammpunkt 57°C (135°F)
Brechungsindex 1.467
Menge 250 mg
UN-Nummer UN1993
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Optische Drehung +95° (c=1 in Methanol)
Formelmasse 128.22
Reinheit (%) 95%