Learn More
(R)-(-)-2-Amino-3-Methylbutan, ChiPros 98 %, ee 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7046790
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
34701-33-2
C5H13N
87.166
MFCD01075731
JOZZAIIGWFLONA-RXMQYKEDSA-N
r---2-amino-3-methylbutane, r---3-methyl-2-butylamine, r-3-methyl-2-butylamine, r-3-methylbutan-2-amine, 2r-3-methylbutan-2-amine, unii-s9ygl88qkq, s9ygl88qkq, 2r-3-methyl-butan-2-amine, 2-butanamine, 3-methyl-, r, r-3-methyl-2-butanamine
6999786
(2R)-3-Methylbutan-2-amin
CC(C)C(C)N
34701-33-2
C5H13N
87.166
MFCD01075731
JOZZAIIGWFLONA-RXMQYKEDSA-N
r---2-amino-3-methylbutane, r---3-methyl-2-butylamine, r-3-methyl-2-butylamine, r-3-methylbutan-2-amine, 2r-3-methylbutan-2-amine, unii-s9ygl88qkq, s9ygl88qkq, 2r-3-methyl-butan-2-amine, 2-butanamine, 3-methyl-, r, r-3-methyl-2-butanamine
6999786
(2R)-3-Methylbutan-2-amin
CC(C)C(C)N
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
(R)-(-)-2-Amino-3-Methylbutan ist ein wichtiges organisches Zwischenprodukt. Es kann in der Agrochemie, Pharmazie und im Färbefeld verwendet werden.
Löslichkeit
Wasserlöslich (60 g/l bei 20 °C).
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Unter trockenem Inertgas lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Kühl lagern. Es ist luftempfindlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (R)-(-)-2-Amino-3-methylbutane
Dichte 0.746
Siedepunkt 85°C to 87°C
Flammpunkt <21°C (69°F)
Hinweise zum Prozentgehalt ee 97 %
Brechungsindex 1.406
Menge 1 g
UN-Nummer UN2733
Beilstein 1718798
Empfindlichkeit Air Sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (60g/L at 20°C).
Optische Drehung −5.2° (Neat)
Formelmasse 87.16
Reinheit (%) 98%