Learn More
(R)-2-Amino-3-benzyloxy-1-Propanol-Hydrochlorid, 98+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15429725
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15429725 5 g 5 Gramm
15439725 250 mg 250 Milligramm
15419725 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15429725 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52302.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 58577-95-0
Summenformel C10H16ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 217.693
MDL-Nummer MFCD04112476
InChI-Schlüssel BJWHQBTUHVIRJJ-HNCPQSOCSA-N
Synonym r-2-amino-3-benzyloxy propan-1-ol hydrochloride, l-ser bzl-ol*hcl, 2r-2-amino-3-benzyloxy propan-1-ol hydrochloride, serinol bzl hcl, o-benzyl-l-serinol hydrochloride, r-2-amino-3-benzyloxy-1-propanol hydrochloride salt, 2r-2-amino-3-benzyloxy propan-1-ol-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 17998970
IUPAC-Name (2R)-2-amino-3-phenylmethoxypropan-1-ol;hydrochlorid
SMILES C1=CC=C(C=C1)COCC(CO)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-2-Amino-3-benzyloxy-1-propanol hydrochloride
Menge 5 g
Formelmasse 217.7
Reinheit (%) ≥98%