Learn More
(R)-(-)-2-Amino-1-propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11393146
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11393146 25 g 25 Gramm
11373146 1 g 1 Gramm
11383146 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11393146 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11030.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 35320-23-1 | C3H9NO | 75.111 g/mol
(R)-(-)-2-Amino-1-propanol is used as a chiral intermediate for the synthesis of pharmaceutical products and agrochemicals. It acts as additives in health care products and animal feed.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(R)-(-)-2-Amino-1-Propanol wird als chirales Zwischenprodukt für die Synthese von pharmazeutischen Produkten und Agrochemikalien verwendet. Es dient als Zusatzstoff in Gesundheitsprodukten und Tierfutter.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich und hygroskopisch. Von Zündquellen fernhalten. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 35320-23-1
Summenformel C3H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 75.111
MDL-Nummer MFCD00064413
InChI-Schlüssel BKMMTJMQCTUHRP-GSVOUGTGSA-N
Synonym d-alaninol, r---2-amino-1-propanol, r-2-aminopropan-1-ol, 2r-2-aminopropan-1-ol, h-d-alaninol, 2r-2-amino-1-propanol, r-2-amino-1-propanol, 2-aminopropanol,-, r-alaninol
PubChem CID 80308
IUPAC-Name (2R)-2-Aminopropan-1-ol
SMILES CC(CO)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(-)-2-Amino-1-propanol
Dichte 0.965
Siedepunkt 174°C to 176°C
Flammpunkt 83°C (181°F)
Brechungsindex 1.4493
Menge 25 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 1718866
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Optische Drehung −22° (c=2 in Ethanol)
Formelmasse 75.11
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (R)-(-)-2-Amino-1-propanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: (R)-(-)-2-Amino-1-propanol