Learn More
(R)-(-)-2-Amino-1-propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10414125
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
35320-23-1
C3H9NO
75.11
MFCD00064413
BKMMTJMQCTUHRP-GSVOUGTGSA-N
d-alaninol, r---2-amino-1-propanol, r-2-aminopropan-1-ol, 2r-2-aminopropan-1-ol, h-d-alaninol, 2r-2-amino-1-propanol, r-2-amino-1-propanol, 2-aminopropanol,-, r-alaninol
80308
(2R)-2-Aminopropan-1-ol
CC(CO)N
35320-23-1
C3H9NO
75.11
MFCD00064413
BKMMTJMQCTUHRP-GSVOUGTGSA-N
d-alaninol, r---2-amino-1-propanol, r-2-aminopropan-1-ol, 2r-2-aminopropan-1-ol, h-d-alaninol, 2r-2-amino-1-propanol, r-2-amino-1-propanol, 2-aminopropanol,-, r-alaninol
80308
(2R)-2-Aminopropan-1-ol
CC(CO)N
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (R)-(-)-2-Amino-1-propanol
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9650g/mL
Siedepunkt 173°C to 176°C
Flammpunkt 83°C
Enantiomerenüberschuss 99% min. (GC)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH(NH2)CH2OH
Brechungsindex 1.4480 to 1.451
Menge 5 g
Beilstein 04, III, 735
Relative Dichte 0.965
Spezifischer Drehzustand − 17.00 (20.00°C c=neat)
Spezifische Drehung -17
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water
Formelmasse 75.11
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Ölige Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (R)-(-)-2-Amino-1-propanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.