Learn More
(R)-(-)-2-Amino-1-butanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (R)-(-)-2-Amino-1-butanol |
| Dichte | 0.947 |
| pH | 11.1 |
| Siedepunkt | 176°C to 178°C |
| Flammpunkt | 89°C (192°F) |
| Geruch | Amine-like |
| Brechungsindex | 1.4525 |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN2735 |
| Beilstein | 1718929 |
| Mehr anzeigen |