Learn More
(R)-(+)-2,2'-Diamino-1,1'-Binaphthalin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3757423
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
18741-85-0
C20H16N2
284.36
MFCD00145204
DDAPSNKEOHDLKB-UHFFFAOYSA-N
1,1'-binaphthalene-2,2'-diamine, r-1,1'-binaphthalene-2,2'-diamine, s---1,1'-binaphthyl-2,2'-diamine, 1,1'-binaphthyl-2,2'-diamine, s---2,2'-diamino-1,1'-binaphthalene, 2,2'-diamino-1,1'-dinaphthyl, 1,1'-bi 2-naphthylamine, 1,1'-bi 2-naphthalenylamine, binam, r-+-2,2'-diamino-1,1'-binaphthalene
20571
[1,1'-binaphthalene]-2,2'-diamine
NC1=CC=C2C=CC=CC2=C1C1=C2C=CC=CC2=CC=C1N
18741-85-0
C20H16N2
284.36
MFCD00145204
DDAPSNKEOHDLKB-UHFFFAOYSA-N
1,1'-binaphthalene-2,2'-diamine, r-1,1'-binaphthalene-2,2'-diamine, s---1,1'-binaphthyl-2,2'-diamine, 1,1'-binaphthyl-2,2'-diamine, s---2,2'-diamino-1,1'-binaphthalene, 2,2'-diamino-1,1'-dinaphthyl, 1,1'-bi 2-naphthylamine, 1,1'-bi 2-naphthalenylamine, binam, r-+-2,2'-diamino-1,1'-binaphthalene
20571
[1,1'-binaphthalene]-2,2'-diamine
NC1=CC=C2C=CC=CC2=C1C1=C2C=CC=CC2=CC=C1N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (R)-(+)-2, 2'-Diamino-1, 1'-binaphthalene
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 242.0°C to 244.0°C
Farbe Weiß bis braun
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 250 mg
Spezifischer Drehzustand 156.00 (20.00°C c=1,pyridine)
Spezifische Drehung 156
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble in water.
Formelmasse 284.36
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (R)-(+)-2,2'-Diamino-1,1'-binaphthalene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.