Learn More
BUCHI R-100-System
Artikelnummer. 15354906 Alle ansehen Buchi Produkte
Click to view available options
Beschreibung:
Keine Schutzbeschichtung
Sicherheitsbeschichtung
Enthält:
F -105, -10 °C bis +25 °C.
F-100, fix 10°C
Kein Umlaufkühler
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15354906
Marke: BUCHI 11100V1111
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Entry level Rotavapor to meet the essential needs in evaporation and BUCHI’s high quality standards.
  • Rotationsverdampfer R-100
  • Rotavapor™ der Einstiegsklasse
  • Erfüllt die wesentlichen Anforderungen an Verdampfung und die hohen BUCHI-Qualitätsstandards.
Spezifikation
Beschreibung Sicherheitsbeschichtung
Spannung 220/240 V
Kapazität (metrisch) 5000 mL
Geschwindigkeit 280 U/min
Temperaturbereich (metrisch) Raumtemperatur bis 95 °C
Enthält F-100, fix 10°C
Montageart der Glaswaren Vertikal
Standard-Konusverbindung SJ 29/32