Learn More
BUCHI R-100-System
Entry level Rotavapor to meet the essential needs in evaporation and BUCHI’s high quality standards.
Marke:  BUCHI 11100C1001
Additional Details : Gewicht : 24.60000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15324906
  • 6055.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Rotationsverdampfer R-100
  • Rotavapor™ der Einstiegsklasse
  • Erfüllt die wesentlichen Anforderungen an Verdampfung und die hohen BUCHI-Qualitätsstandards.
Spezifikation
Spezifikation
Keine Schutzbeschichtung
5000 mL
Raumtemperatur bis 95 °C
Kühlfalle
220/240 V
280 U/min
Kein Umlaufkühler
SJ 29/32