Learn More
(R)-(-)-1-[(S)-2-(Diphenylphosphino)-ferrocenyl]-Ethyldicyclohexylphosphin, 97+ %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 370675000
Additional Details : CAS : 155806-35-2 Gewicht : 0.05050kg
Menge 500mg
Verpackung Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10038981
  • 223.30 CHF / 500 Milligramm
Voraussichtliches Versanddatum: 06-10-2021
Chemische Identifikatoren
155806-35-2
594.541
HGTBZFMPHBAUCQ-KHZPMNTOSA-N
10984818
CC([C]1[CH][CH][CH][C]1P(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)P(C4CCCCC4)C5CCCCC5.[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[Fe]
C36H44FeP2
MFCD00800284
2r-1-1r-1-dicyclohexylphosphino ethyl-2-diphenylphosphino ferrocene, r,s-josiphos, r-s-ppf-p cy 2, r---1-s-2-diphenylphosphino ferrocenyl ethyldicyclohexylphosphine, r---1-s-2-diphenylphosphino ferrocenyl ethyldicyclohexylphosphine ethanol adduct, r-1-sp-2-diphenylphosphino ferrocenyl ethyldicyclohexylphosphine, ferrocene, 1-1r-1-dicyclohexylphosphino ethyl-2-diphenylphosphino-, 2r, ferrocene,1-1r-1-dicyclohexylphosphino ethyl-2-diphenylphosphino-, 2r
Cyclopentan; Dicyclohexyl-[(1R)-1-(2-diphenylphosphanylcyclopentyl)ethyl]phosphan; Eisen
Spezifikation
(R)-(-)-1-[(S)-2-Diphenylphosphino)ferrocenyl]ethyldicyclohexylphosphine
Glasflasche
Weiß
98%
97.5
97+%
MFCD00800284
HGTBZFMPHBAUCQ-KHZPMNTOSA-N
Cyclopentan; Dicyclohexyl-[(1R)-1-(2-diphenylphosphanylcyclopentyl)ethyl]phosphan; Eisen
10984818
Kristalle oder kristallines Pulver
Authentic
- 350.00 (20.00°C c=0.4,CHCl3)
500mg
155806-35-2
100.0
C36H44FeP2
2r-1-1r-1-dicyclohexylphosphino ethyl-2-diphenylphosphino ferrocene, r,s-josiphos, r-s-ppf-p cy 2, r---1-s-2-diphenylphosphino ferrocenyl ethyldicyclohexylphosphine, r---1-s-2-diphenylphosphino ferrocenyl ethyldicyclohexylphosphine ethanol adduct, r-1-sp-2-diphenylphosphino ferrocenyl ethyldicyclohexylphosphine, ferrocene, 1-1r-1-dicyclohexylphosphino ethyl-2-diphenylphosphino-, 2r, ferrocene,1-1r-1-dicyclohexylphosphino ethyl-2-diphenylphosphino-, 2r
CC([C]1[CH][CH][CH][C]1P(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)P(C4CCCCC4)C5CCCCC5.[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[Fe]
594.541
640.61
≥97.0% (Total base) contains approx. 1 mole of ethanol (Total base) of crystallization (Total base)
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate