Learn More
(R)-(+)-1-phényléthylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11444403
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11444403
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A10967.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 3886-69-9 | C8H11N | 121.183 g/mol
(R)-(+)-1-Phenylethylamine is a chiral amine used for the determination of the enantiomeric purity of acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La (R)-(+)-1-phényléthylamine est une amine chirale utilisée pour la détermination de la pureté énantiomérique des acides.
Solubilité
Soluble dans l’eau (40 g/l).
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants, les acides, les chlorures d’acides et les anhydrides d’acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3886-69-9
Formule moléculaire C8H11N
Poids moléculaire (g/mol) 121.183
Numéro MDL MFCD00064405
Clé InChI RQEUFEKYXDPUSK-SSDOTTSWSA-N
Synonyme r-1-phenylethanamine, r-+-1-phenylethylamine, 1r-1-phenylethanamine, r-1-phenylethylamine, d-alpha-methylbenzylamine, 1r-1-phenylethan-1-amine, r-+-alpha-methylbenzylamine, r-alpha-methylbenzenemethanamine, unii-v022zk8gz5, r-alfa-methylbenzylamine
CID PubChem 643189
ChEBI CHEBI:35322
Nom IUPAC (1R)-1-phényléthanamine
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)- (+)-1-Phenylethylamine
Point de fusion -10°C
Densité 0.948
Point d’ébullition 187°C
Point d’éclair 71°C (159°F)
Odeur Amine-like
Indice de réfraction 1.526
Quantité 100 g
Numéro UN UN2735
Beilstein 2410916
Sensibilité Air Sensitive
Merck Index 14,6026
Informations sur la solubilité Soluble in water (40g/L).
Rotation optique +29° (c=10 in ethanol)
Poids de la formule 121.18
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis