Learn More
Alfa Aesar™ (R)-(-)-1-Phenylethylisothiocyanat, 95 %
Artikelnummer. 15499149
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15499149 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15499149 Lieferant Alfa Aesar™ Lieferanten-Nr. L20315.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(-)-1-Phenylethyl isothiocyanate
CAS 24277-44-9
Dichte 1.06
Siedepunkt 132°C to 133°C (20 mmHg)
Flammpunkt 103°C (217°F)
Geruch Irritating
Summenformel C9H9NS
Brechungsindex 1.581
MDL-Nummer MFCD00135478
Menge 1 g
UN-Nummer UN2922
Beilstein 6476425
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Synonym r-1-isothiocyanatoethyl benzene, 1r-1-isothiocyanatoethyl benzene, r---1-phenylethyl isothiocyanate, d-alpha-methylbenzyl isothiocyanate, d-a-methylbenzylisothiocyanate, d-a-methylbenzyl isothiocyanate, d--methylbenzyl isothiocyanate, r-methyl benzyl isothiocyanate, r-1-phenylethyl isothiocyanate, --1-phenylethyl isothiocyanate
InChI-Schlüssel QQCJPTVZIZVKEZ-UHFFFAOYNA-N
Optische Drehung −17° (c=10 in Chloroform)
SMILES CC(N=C=S)C1=CC=CC=C1
IUPAC-Name (1-isothiocyanatoethyl)benzene
Molekulargewicht (g/mol) 163.24
PubChem CID 7015180
Formelmasse 163.24
Reinheit (%) 95%