Learn More
(R)-(+)-1-Phenylethylisocyanat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11358365
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11358365 5 g 5 Gramm
11348365 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11358365 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L10305.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 33375-06-3 | C9H9NO | 147.177 g/mol
(R)-1-phenylethyl isocyanate is used in the derivatisation of alcohols, thiocarbamates and hydroxy fatty acids. (R)-1-phenylethyl isocyanate moderately inhibited both BP-DNA adducts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(R)-1-Phenylethylisocyanat wird bei der Derivatisierung von Alkoholen, Thiocarbamaten und Hydroxy-Fettsäuren verwendet. (R)-1-Phenylethylisocyanat hemmt beide BP-DNA-Addukte moderat.
Löslichkeit
Es zersetzt sich in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Feuchtigkeit fernhalten. Lagerung bei 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 33375-06-3
Summenformel C9H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 147.177
MDL-Nummer MFCD00063015
InChI-Schlüssel JJSCUXAFAJEQGB-MRVPVSSYSA-N
Synonym r-+-1-phenylethyl isocyanate, 1r-1-isocyanatoethyl benzene, r-+-alpha-methylbenzyl isocyanate, benzene, 1r-1-isocyanatoethyl, isocyanic acid r-+-1-phenylethyl ester, isocyanic acid r-+-alpha-methylbenzyl ester, isocyanic acid-r-+-methylbenzyl ester, 1-isocyanatoethyl benzene #, +-alpha-methylbenzyl isocyanate, pubchem8096
PubChem CID 7018262
IUPAC-Name [(1R)-1-Isocyanatoethyl]benzol
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)N=C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(+)-1-Phenylethyl isocyanate
Dichte 1.045
Siedepunkt 55°C to 56°C (2.5 mmHg)
Flammpunkt 65°C (149°F)
Brechungsindex 1.5124
Menge 5 g
UN-Nummer UN2206
Beilstein 3196930
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Decomposes in water.
Optische Drehung +10.5° (Neat)
Formelmasse 147.18
Reinheit (%) 99%