Learn More
(R)-(-)-1-Methyl-3-pyrrolidinol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11966671 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11966671 1 g 1 Gramm
11976671 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11966671 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 439440010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 104641-60-3 | C5H11NO | 101.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104641-60-3
Summenformel C5H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 101.15
MDL-Nummer MFCD03788747
InChI-Schlüssel FLVFPAIGVBQGET-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3r-1-methylpyrrolidin-3-ol, r---1-methyl-3-pyrrolidinol, r-3-hydroxy-1-methyl-pyrrolidine, r-1-methyl-3-pyrrolidinol, r-1-methylpyrrolidin-3-ol, r-3-hydroxy-1-methylpyrrolidine, r---1-methyl-3-hydroxypyrrolidine, 3-pyrrolidinol, 1-methyl-, 3r, r-1-methyl-pyrrolidin-3-ol, unii-6hvw4ew50x
PubChem CID 6951332
IUPAC-Name (3R)-1-Methylpyrrolidin-3-ol
SMILES CN1CCC(O)C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(-)-1-Methyl-3-pyrrolidinol
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Braun bis farblos
Dichte 0.9210g/mL
Siedepunkt 50°C to 52°C (1.0 mmHg)
Flammpunkt 70°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Brechungsindex 1.464
Menge 1 g
Relative Dichte 0.921
Spezifische Drehung -7
Formelmasse 101.15
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (R)-(-)-1-Methyl-3-pyrrolidinol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.