Learn More
(R)-(-)-1-Methyl-3-phenylpropylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10722212 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10722212 1 g 1 Gramm
11945251 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10722212 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 414760010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    178.00 CHF
    154.65 CHF / 1 Gramm
    Sparen 23.35 CHF
    13% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 937-52-0 | C10H15N | 149.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 937-52-0
Summenformel C10H15N
Molekulargewicht (g/mol) 149.24
MDL-Nummer MFCD00145208
InChI-Schlüssel WECUIGDEWBNQJJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym r---1-methyl-3-phenylpropylamine, r-4-phenylbutan-2-amine, 2r-4-phenylbutan-2-amine, unii-o4f6h42uwq, o4f6h42uwq, r-1-methyl-3-phenylpropylamine, r-4-phenylbutane-2-amine, 4-phenylbutan-2-amine, r, r-1-methyl-3-phenyl-propylamine
PubChem CID 2734033
SMILES CC(N)CCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(-)-1-Methyl-3-phenylpropylamine
Farbe Farblos
Dichte 0.9360g/mL
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5130 to 1.5150
Menge 1 g
Relative Dichte 0.936
Spezifischer Drehzustand − 11.00 (20.00°C neat)
Spezifische Drehung − 11.00
IUPAC-Name 4-Phenylbutan-2-amin
Formelmasse 149.24
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (R)-(-)-1-Methyl-3-phenylpropylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.