Learn More
(R)-(-)-1-Methyl-3-hydroxypyrrolidin, 99%
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (R)-(-)-1-Methyl-3-hydroxypyrrolidine |
| Dichte | 0.92 |
| Siedepunkt | 103°C to 106°C (35 mmHg) |
| Flammpunkt | 70°C (158°F) |
| Hinweise zum Prozentgehalt | ee 99 % |
| Brechungsindex | 1.464 |
| Menge | 250 mg |
| Beilstein | 4349393 |
| Empfindlichkeit | Air sensitive; Hygroscopic |
| IUPAC-Name | (3R)-1-Methylpyrrolidin-3-ol |
| Mehr anzeigen |
RUO– Nur für Forschungszwecke