Learn More
(R)-1-BOC-3-(Hydroxymethyl)piperidin, 97 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10862431 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10862431 1 g 1 Gramm
10179779 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10862431 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 436480010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 140695-85-8
Summenformel C11H21NO3
Molekulargewicht (g/mol) 215.29
InChI-Schlüssel OJCLHERKFHHUTB-SECBINFHSA-N
Synonym r-1-boc-3-hydroxymethyl piperidine, r-tert-butyl 3-hydroxymethyl piperidine-1-carboxylate, r-1-boc-3-hyroxymethyl piperidine, tert-butyl 3r-3-hydroxymethyl piperidine-1-carboxylate, r-n-boc-3-hydroxymethyl piperidine, r-n-boc-3-piperidinemethanol, r-1-n-boc-3-hydroxymethyl piperidine, r-1-n-boc-3-hydroxymethyl-piperidine, r---1-boc-3-hydroxymethyl piperidine
PubChem CID 1514447
IUPAC-Name Tert-Butyl (3R)-3-(Hydroxymethyl)Piperidin-1-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(C1)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-1-BOC-3-(Hydroxymethyl)piperidine
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 92°C to 93°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Spezifische Drehung -11.2
Formelmasse 215.29
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver