Learn More
(R)-1-BOC-3-(Hydroxymethyl)piperidin, 97 %, ACROS Organics™
Catalog Number p-4228392
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
140695-85-8
C11H21NO3
215.29
OJCLHERKFHHUTB-SECBINFHSA-N
r-1-boc-3-hydroxymethyl piperidine, r-tert-butyl 3-hydroxymethyl piperidine-1-carboxylate, r-1-boc-3-hyroxymethyl piperidine, tert-butyl 3r-3-hydroxymethyl piperidine-1-carboxylate, r-n-boc-3-hydroxymethyl piperidine, r-n-boc-3-piperidinemethanol, r-1-n-boc-3-hydroxymethyl piperidine, r-1-n-boc-3-hydroxymethyl-piperidine, r---1-boc-3-hydroxymethyl piperidine
1514447
Tert-Butyl (3R)-3-(Hydroxymethyl)Piperidin-1-Carboxylat
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(C1)CO
140695-85-8
C11H21NO3
215.29
OJCLHERKFHHUTB-SECBINFHSA-N
r-1-boc-3-hydroxymethyl piperidine, r-tert-butyl 3-hydroxymethyl piperidine-1-carboxylate, r-1-boc-3-hyroxymethyl piperidine, tert-butyl 3r-3-hydroxymethyl piperidine-1-carboxylate, r-n-boc-3-hydroxymethyl piperidine, r-n-boc-3-piperidinemethanol, r-1-n-boc-3-hydroxymethyl piperidine, r-1-n-boc-3-hydroxymethyl-piperidine, r---1-boc-3-hydroxymethyl piperidine
1514447
Tert-Butyl (3R)-3-(Hydroxymethyl)Piperidin-1-Carboxylat
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(C1)CO
Chemischer Name oder Material (R)-1-BOC-3-(Hydroxymethyl)piperidine
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 92°C to 93°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Spezifische Drehung -11.2
Formelmasse 215.29
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver