Learn More
(R)-1-Benzoyl-3-Methylpiperazinhydrochlorid, 99 %, ee 99 %
Artikelnummer. 11354486
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11354486 250 mg -
11334486 1 g 1 Gramm
11344486 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11354486 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L20059.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
(R)-1-Benzoyl-3-Methylpiperazinhydrochlorid wird als pharmazeutische Zwischenprodukte verwendet
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Behälter dicht verschlossen lassen. In gut versiegelten Behältern kühl und trocken lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 474010-60-1
Summenformel C12H17ClN2O
Molekulargewicht (g/mol) 240.731
MDL-Nummer MFCD05664046
InChI-Schlüssel OMFYILLDCYROOO-HNCPQSOCSA-N
Synonym r-1-benzoyl-3-methylpiperazine hydrochloride, r-3-methylpiperazin-1-yl phenyl methanone hydrochloride, 3r-1-benzoyl-3-methylpiperazine hydrochloride, 3 r-methyl-1-benzoylpiperazine hydrochloride, 3-methylpiperazin-1-yl-phenylmethanone,hydrochloride, r-1-benzoyl-3-methylpiperazinehydrochloride, r-3-methyl-piperazine-1-yl-phenyl-methanone hydrochloride
PubChem CID 68840483
IUPAC-Name [(3 R)-3-methylpiperazin-1-yl]-phenylmethanon;Hydrochlorid
SMILES CC1CN(CCN1)C(=O)C2=CC=CC=C2.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-1-Benzoyl-3-methylpiperazine hydrochloride
Hinweise zum Prozentgehalt ee 99 %
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Hygroscopic
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 240.73
Reinheit (%) 99%