Learn More
(R)-1-[alpha-(4-Chlorophenyl)Benzyl]piperazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15460559
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15460559 5 g 5 Gramm
15478476 250 mg 250 Milligramm
15450559 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15460559 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63722.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
(R)-1-[alpha-(4-Chlorophenyl)benzyl]piperazin-Zwischenprodukt bei der Produktion von (R)-Cetirizin.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Methanol und Dichlormethan. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 300543-56-0
Summenformel C17H19ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 286.803
MDL-Nummer MFCD11519277
InChI-Schlüssel UZKBSZSTDQSMDR-QGZVFWFLSA-N
Synonym r-1-4-chlorophenyl phenyl methyl piperazine, r---1-4-chlorophenyl phenylmethyl piperazine, norchlorcyclizine,-, unii-890a9g29pg, r-1-4-chlorophenyl phenylmethyl piperazine, r-1-p-chlorobenzhydryl piperazine, 1-r-4-chlorophenyl phenyl methyl piperazine, piperazine, 1-r-4-chlorophenyl phenylmethyl, 1-r-4-chlorophenyl-phenylmethyl piperazine
PubChem CID 668697
IUPAC-Name 1-[(R)-(4-chlorphenyl)-phenylmethyl]piperazin
SMILES C1CN(CCN1)C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=C(C=C3)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-1-[alpha-(4-Chlorophenyl)benzyl]piperazine
Farbe Weiß
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform,methanol,and dichloromethane. Slightly soluble in water.
Formelmasse 286.8
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest