Learn More
(R)-(+)-1-(4-Chlorphenyl)ethylamin, ChiPros™, 97 %, ee 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
(R)-(+)-1-(4-Chlorophenyl)ethylamine, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. It is used as a chiral reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
(R)-(+)-1-(4-Chlorphenyl)ethylamin dient als wichtiger Rohstoff und als Zwischenprodukt bei der organischen Synthese sowie in Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen. Wird als chirales Reagenz verwendet.
Löslichkeit
Löslich in DMSO, unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | (R)-(+)-1-(4-Chlorophenyl)ethylamine |
| Dichte | 1.11 |
| Menge | 5 g |
| Brechungsindex | 1.5418 |
| Hinweise zum Prozentgehalt | ee 98 % |
| UN-Nummer | UN2922 |
| Beilstein | 2412317 |
| Siedepunkt | 232°C |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in DMSO,insoluble in water. |
| Formelmasse | 155.63 |
| Show More |